Få mere at vide
6-Hydroxymedroxyprogesteronacetat α, Mikromol
Artikelnummer. 30457617
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30457617 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30457617 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0532.080025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Opdag Mikromol – din pålidelige kilde til højkvalitets farmaceutiske referencestandarder. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
6-Hydroxymedroxyprogesteronacetat α, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
CAS 984-46-3
Analyt- eller komponentnavne 6alpha-Hydroxy Medroxy Progesterone 17-Acetate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C24 H34 O5
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregn-4-ene-3,20-dione, 17-(acetyloxy)-6-hydroxy-6-methyl-, (6α)- (9CI), Pregn-4-ene-3,20-dione, 6α,17-dihydroxy-6-methyl-, 17-acetate (7CI,8CI), 6α-Hydroxymedroxyprogesterone acetate, 6α-Hydroxymedroxyprogesterone 17-acetate
InChI formel InChI=1S/C24H34O5/c1-14(25)24(29-15(2)26)11-8-19-17-13-23(5,28)20-12-16(27)6-9-21(20,3)18(17)7-10-22(19,24)4/h12,17-19,28H,6-11,13H2,1-5H3/t17-,18+,19+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
Løsningstype Fedt
SMIL CC(=O)O[C@@]1(CC[C@H]2[C@@H]3C[C@](C)(O)C4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)C(=O)C
IUPAC navn [(6S,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-17-acetyl-6-hydroxy-6,10,13-trimethyl-3-oxo-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 402.52
Mængde 25 mg
Formel vægt 402,2406 g/mol