Få mere at vide
6-Hydroxyindole, TRC
Artikelnummer. 30402283
Skift visning
Mængde:
500 mg
1 g
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30402283 2.5 g 2.5g
30399259 500 mg -
30404812 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30402283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9539332.5G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2380-86-1
Molekylær formel C8 H7 N O
Molekylvægt (g/mol) 133.1473
Synonym Indol-6-ol (6CI,7CI,8CI), 6-Hydroxyindole
IUPAC navn 1H-indol-6-ol
SMIL Oc1ccc2cc[nH]c2c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyindole
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C8H7NO/c10-7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-5,9-10H
Formel vægt 133.0528