Få mere at vide
6-Hydroxyindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422358
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422358 250 mg 250mg
15402358 1 g 1g
15412358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55951.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2380-86-1 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2380-86-1
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00152101
InChI nøgle XAWPKHNOFIWWNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyindole, 6-indolol, indolol, 6-hydroxy indole, unii-3i03jz599t, 6-hydroxy-1h-indole, 6hydroxyindole, 6-hydroxy-indole, indol-6-ol, 1h-indole-6-ol
PubChem CID 524508
IUPAC navn 1H-indol-6-ol
SMIL C1=CC(=CC2=C1C=CN2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyindole
Smeltepunkt 125 °C til 128 °C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3077
Formel vægt 133.15
Procent renhed 98%