Få mere at vide
6-Hydroxyindole-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxyindole-2-carboxylic Acid |
| CAS | 40047-23-2 |
| Molekylær formel | C9H7NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7NO3/c11-6-2-1-5-3-8(9(12)13)10-7(5)4-6/h1-4,10-11H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)c1cc2ccc(O)cc2[nH]1 |
| IUPAC navn | 6-hydroxy-1H-indole-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.15 |
| Formel vægt | 177.0426 |