Få mere at vide
6-hydroxyhexansyre, 95%, kan fortsætte med varierende mængder dimer
Artikelnummer. 11476646
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11476646 1 g 1g
11486646 5 g 5g
11496646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476646 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24857.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.45 DKK
    414.65 DKK / 1g
    Spare 45.80 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132,159 g/mol
6-Hydroxyhexansyre fungerer som et nyttigt reagens i syntetisk kemi. Det bruges som en precursor til at fremstille overfladeaktive monomerer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
6-Hydroxyhexansyre fungerer som et nyttigt reagens i syntetisk kemi. Det bruges som en precursor til at fremstille overfladeaktive monomerer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-25-9
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.159
MDL nummer MFCD00046560
InChI nøgle IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC navn 6-hydroxyhexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyhexanoic acid
Smeltepunkt 38°C to 40°C
Tæthed 1.08
Flammepunkt >110°C (230°F)
Assay Procent Noter kan forts. variable mængder af dimer
Lineær formel HO(CH2)5CO2H
Brydningsindeks 1.456
Mængde 1 g
Formel vægt 132.16
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxyhexanoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 6-Hydroxyhexanoic acid