Få mere at vide
6-Hydroxyflavon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455967
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455967 1 g 1g
11465967 5 g 5g
11475967 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25016.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6665-83-4 | C15H10O3 | 238.242 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6665-83-4
Molekylær formel C15H10O3
Molekylvægt (g/mol) 238.242
MDL nummer MFCD00017329
InChI nøgle GPZYYYGYCRFPBU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavone, 6-monohydroxyflavone, 6-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 6-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 4h-1-benzopyran-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-flavone, 6-hydroxy flavone, 6-hydroxyflavone, 10
PubChem CID 72279
ChEBI CHEBI:34472
IUPAC navn 6-hydroxy-2-phenylchromen-4-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyflavone
Smeltepunkt 234°C to 236°C
Mængde 1 g
Beilstein 15827
Formel vægt 238.25
Procent renhed 98%