Få mere at vide
6-Hydroxyflavanon, 98+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxyflavanone |
| Smeltepunkt | ∼220 °C (dekomponering) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 87354 |
| Formel vægt | 240.25 |
| Procent renhed | ≥98% |