Få mere at vide
6-Hydroxyflavanone, 98+%
Artikelnummer. 11420198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420198 1 g 1g
11430198 5 g 5g
11440198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23755.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4250-77-5 | C15H12O3 | 240.258 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4250-77-5
Molekylær formel C15H12O3
Molekylvægt (g/mol) 240.258
MDL nummer MFCD00017485
InChI nøgle XYHWPQUEOOBIOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxyflavanone, 6-hydroxy-2-phenylchroman-4-one, 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydro-4h-chromen-4-one, 6-hydroxy-flavanone, 4h-1-benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-6-hydroxy-2-phenyl, 6-hydroxy-2-phenyl-chroman-4-one, flavanone, 6-hydroxy, +/--6-hydroxyflavanone, acmc-209jpu
PubChem CID 2734580
ChEBI CHEBI:34471
IUPAC navn 6-hydroxy-2-phenyl-2,3-dihydrochromen-4-on
SMIL C1C(OC2=C(C1=O)C=C(C=C2)O)C3=CC=CC=C3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyflavanone
Smeltepunkt ∼220°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 87354
Formel vægt 240.25
Procent renhed ≥98%