Få mere at vide
6-Hydroxycoumarin, 98%
Artikelnummer. 15590624 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15590624
Brand: Thermo Scientific Acros 459410010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6093-68-1 | C9H6O3 | 162.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6093-68-1
Molekylær formel C9H6O3
Molekylvægt (g/mol) 162.15
InChI nøgle CJIJXIFQYOPWTF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycoumarin, 6-hydroxy-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy, 6-hydroxycoumaran, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy, 6-hydroxbenzopyran-2-one, 6-hydroxy-2h-chromen-2-on, 6-hydroxycoumarine, 6-hydroxy coumarin, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-2-one
PubChem CID 99477
IUPAC navn 6-hydroxychromen-2-one
SMIL C1=CC2=C(C=CC(=O)O2)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxycoumarin
Smeltepunkt 249.0°C to 253.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 162.15
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxycoumarin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.