Få mere at vide
6-Hydroxychrysene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxychrysene |
| CAS | 37515-51-8 |
| Molekylær formel | C18 H12 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 6-Chrysenol (6CI, 7CI, 9CI, ACI), 6-Hydroxychrysene |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12O/c19-18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11,19H |
| SMIL | Oc1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14 |
| IUPAC navn | chrysen-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.29 |
| Formel vægt | 244.0888 |