Få mere at vide
6-hydroxykapronsyre, 95%
Artikelnummer. 10525681 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10525681 5 g Glasflaske 5g
10652952 1 g Glasflaske 1g
13478518 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10525681 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342240050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1191-25-9 | C6H12O3 | 132,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1191-25-9
Molekylær formel C6H12O3
Molekylvægt (g/mol) 132.16
MDL nummer MFCD00046560
InChI nøgle IWHLYPDWHHPVAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxycaproic acid, 6-hydroxyhexanoate, hexanoic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy caproic acid, 6-hydroxy-hexanoic acid, epsilon-hydroxycaproic acid, 5-carboxypentanol, unii-3y3ox37nm8, 6-hydroxycaproicacid,pract.,containslactone, 6-hydroxy-caproic acid
PubChem CID 14490
ChEBI CHEBI:17869
IUPAC navn 6-hydroxyhexansyre
SMIL C(CCC(=O)O)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxycaproic acid
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 38,0 °C til 40,0 °C
Farve Hvid
Tæthed 0.9810g/mL
Kogepunkt 113,0 °C til 116,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OH(CH2)5COOH
Brydningsindeks 1.44
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.981
Formel vægt 132.16
Procent renhed 95%
Fysisk form Low Melting Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxycaproic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.