Få mere at vide
6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31006645
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
31006645 1 g 1g
30999773 25 g 25g
30994094 5 g 5g
30992614 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 31006645 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1092871g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxybenzo[d][1,3]oxathiol-2-one
CAS 4991-65-5
Molekylær formel C7H4O3S
MDL nummer MFCD00005859
Mængde 1 g
SMIL OC1=CC=C2SC(=O)OC2=C1
Molekylvægt (g/mol) 168.17
Procent renhed 98%