missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxyaminopurine, TRC

Artikelnummer. 30405189
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30405189 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30405189 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH56672050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxyaminopurine
CAS 5667-20-9
Molekylær formel C5 H5 N5 O
Mængde 50 mg
Synonym N-Hydroxy-9H-purin-6-amine, N6-Hydroxyadenine, NSC 516286, HAP
InChI formel InChI=1S/C5H5N5O/c11-10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2,11H,(H2,6,7,8,9,10)
SMIL O\N=C\1/NC=Nc2[nH]cnc12
IUPAC navn (NZ)-N-(1,9-dihydropurin-6-ylidene)hydroxylamine
Molekylvægt (g/mol) 151.126
Formel vægt 151.049
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.