Få mere at vide
6-Hydroxy Warfarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Warfarin |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)9-14(12-5-3-2-4-6-12)17-18(22)15-10-13(21)7-8-16(15)24-19(17)23/h2-8,10,14,21-22H,9H2,1H3 |
| Formel vægt | 324.0998 |