Få mere at vide
6'-Hydroxy-O-desmethylangolensin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6'-Hydroxy-O-desmethylangolensin |
| CAS | 153409-52-0 |
| Molekylær formel | C15 H14 O5 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-O-demethylangolesin, 2-(4-Hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O5/c1-8(9-2-4-10(16)5-3-9)15(20)14-12(18)6-11(17)7-13(14)19/h2-8,16-19H,1H3 |
| SMIL | CC(C(=O)c1c(O)cc(O)cc1O)c2ccc(O)cc2 |
| IUPAC navn | 2-(4-hydroxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.269 |
| Formel vægt | 274.084 |