Få mere at vide
6-Hydroxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium Bromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-N,N,N-trimethylhexan-1-aminium Bromide |
| CAS | 118843-18-8 |
| Molekylær formel | C9 H22 N O . Br |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H22NO.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9-11;/h11H,4-9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMIL | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCO |
| IUPAC navn | 6-hydroxyhexyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.181 |
| Formel vægt | 239.088 |