Få mere at vide
6-Hydroxy-N-demethyldimethidene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-N-demethyldimethidene |
| CAS | 173070-32-1 |
| Molekylær formel | C19H22N2O |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[2-(Methylamino)ethyl]-3-[1-(2-pyridinyl)ethyl]-1H-inden-6-ol, 2-(2-(Methylamino)ethyl)-3-(1-(pyridin-2-yl)ethyl)-1H-inden-6-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O/c1-13(18-5-3-4-9-21-18)19-14(8-10-20-2)11-15-12-16(22)6-7-17(15)19/h3-7,9,12-13,20,22H,8,10-11H2,1-2H3 |
| SMIL | OC1=CC=C(C(C(C)C2=NC=CC=C2)=C(CCNC)C3)C3=C1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(methylamino)ethyl]-1-(1-pyridin-2-ylethyl)-3H-inden-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.39 |
| Formel vægt | 294.1732 |