Få mere at vide
6-Hydroxy Monopropylheptylphthalate (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 17974875
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
17974875 2.5 mg 2.5mg
17913995 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17974875 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM5670752.5MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1372605-11-2
Molekylær formel C18 H26 O5
Molekylvægt (g/mol) 322.4
Synonym OH-MiDP, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-(6-Hydroxy-2-propylheptyl) Ester, OH-MPHP
SMIL CCCC(CCCC(C)O)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy Monopropylheptylphthalate (Mixture of Diastereomers)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C18H26O5/c1-3-7-14(9-6-8-13(2)19)12-23-18(22)16-11-5-4-10-15(16)17(20)21/h4-5,10-11,13-14,19H,3,6-9,12H2,1-2H3,(H,20,21)
Formel vægt 322.178
Procent renhed >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.