Få mere at vide
6-β-Hydroxy Mometasone Furoate, Mikromol™
Artikelnummer. 17993606
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17993606 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17993606 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1272.240025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-β-Hydroxy Mometasone Furoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate
CAS 132160-74-8
Analyt- eller komponentnavne 6beta-Hydroxy Mometasone Furoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C27 H30 Cl2 O7
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-17-[(2-furanylcarbonyl)oxy]-6,11-dihydroxy-16-methyl-, (6β,11β,16α)-, [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6,11-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate, 6-β-Hydroxy Mometasone Furoate
InChI formel InChI=1S/C27H30Cl2O7/c1-14-9-16-17-11-19(31)18-10-15(30)6-7-24(18,2)26(17,29)21(32)12-25(16,3)27(14,22(33)13-28)36-23(34)20-5-4-8-35-20/h4-8,10,14,16-17,19,21,31-32H,9,11-13H2,1-3H3/t14-,16+,17+,19-,21+,24+,25+,26+,27+/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3C[C@@H](O)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(OC(=O)c5occc5)C(=O)CCl
IUPAC navn [(6R,8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-chloro-17-(2-chloroacetyl)-6,11-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] furan-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 537.43
Mængde 25 mg
Formel vægt 536.1369 g/mol