Få mere at vide
6-Hydroxy Melatonin-d4 (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Melatonin-d4 |
| CAS | 69533-61-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C13H12D4N2O3 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[2-(6-Hydroxy-5-methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl]acetamide-d4, 6-Hydroxy-N-acetyl-5-methoxytryptamine-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)/i3D2,4D2 |
| SMIL | CC(NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1=CNC2=C1C=C(OC)C(O)=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 252.3 |
| Formel vægt | 252.1412 |
| Vis mere |