Få mere at vide
6-Hydroxy-L-DOPA, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-(3,4,6-Trihydroxyphenyl)-alanine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)/t5-/m0/s1 |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 213.0637 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |