Få mere at vide
6-Hydroxy Etodolac, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-hydroxy Etodolac |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21NO4/c1-3-10-7-11(19)8-13-12-5-6-22-17(4-2,9-14(20)21)16(12)18-15(10)13/h7-8,18-19H,3-6,9H2,1-2H3,(H,20,21) |
| Formel vægt | 303.1471 |