Få mere at vide
6'-Hydroxy Doxazosin, TRC
Artikelnummer. 30391590
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30391590 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30391590 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9417605MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6'-Hydroxy Doxazosin
CAS 102932-29-6
Molekylær formel C23 H25 N5 O6
Mængde 5 mg
Synonym 6’-Hydroxy Doxazosin
InChI formel InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26)
SMIL COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4
IUPAC navn [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon
Molekylvægt (g/mol) 467.47
Formel vægt 467.1805