Få mere at vide
6'-Hydroxy Doxazosin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6'-Hydroxy Doxazosin |
| CAS | 102932-29-6 |
| Molekylær formel | C23 H25 N5 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 6’-Hydroxy Doxazosin |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25N5O6/c1-31-17-10-14-15(11-18(17)32-2)25-23(26-21(14)24)28-7-5-27(6-8-28)22(30)20-12-33-19-9-13(29)3-4-16(19)34-20/h3-4,9-11,20,29H,5-8,12H2,1-2H3,(H2,24,25,26) |
| SMIL | COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N3CCN(CC3)C(=O)C4COc5cc(O)ccc5O4 |
| IUPAC navn | [4-(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)piperazin-1-yl]-(6-hydroxy-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl)methanon |
| Molekylvægt (g/mol) | 467.47 |
| Formel vægt | 467.1805 |