Få mere at vide
6-Hydroxy Dopamine Hydrobromide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Dopamine Hydrobromide |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO3.BrH/c9-2-1-5-3-7(11)8(12)4-6(5)10;/h3-4,10-12H,1-2,9H2;1H |
| Formel vægt | 249.0001 |
| Procent renhed | >95% |