Få mere at vide
6-Hydroxy Desloratadine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Desloratadine |
| CAS | 119410-05-8 |
| Molekylær formel | C19 H19 Cl N2 O |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClN2O/c20-14-3-4-15-16(11-14)17(23)10-13-2-1-7-22-19(13)18(15)12-5-8-21-9-6-12/h1-4,7,11,17,21,23H,5-6,8-10H2 |
| SMIL | OC1Cc2cccnc2C(=C3CCNCC3)c4ccc(Cl)cc14 |
| IUPAC navn | 8-chloro-11-piperidin-4-ylidene-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-6-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.82 |
| Formel vægt | 326.1186 |