Få mere at vide
6’-Hydroxy Buspirone, TRC
Artikelnummer. 18070410
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18070410 1 mg
18021840 5 mg
18032920 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18070410 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH8308001MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125481-61-0
Molekylær formel C21 H31 N5 O3
Molekylvægt (g/mol) 401.5
Synonym 8-Azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 6-hydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-, 6-Hydroxy-8-[4-[4-(2-pyrimidinyl)-1-piperazinyl]butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione, 6-Hydroxybuspirone, 6'-Hydroxybuspirone, BMS 528215, BMY 28674
IUPAC navn 10-hydroxy-8-[4-(4-pyrimidin-2-ylpiperazin-1-yl)butyl]-8-azaspiro[4.5]decane-7,9-dione
SMIL OC1C(=O)N(CCCCN2CCN(CC2)c3ncccn3)C(=O)CC14CCCC4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy Buspirone
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2
Formel vægt 401.2427
Procent renhed >95%