Få mere at vide
6-Hydroxy Buspirone-d8, TRC
Artikelnummer. 30390713
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30390713 10 mg
30390251 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30390713 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH83080210MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1189644-16-3
Molekylær formel C21H23D8N5O3
Molekylvægt (g/mol) 409.55
SMIL [2H]C([2H])(N1CCN(CC1)c2ncccn2)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N3C(=O)CC4(CCCC4)C(O)C3=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy Buspirone-d8
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H31N5O3/c27-17-16-21(6-1-2-7-21)18(28)19(29)26(17)11-4-3-10-24-12-14-25(15-13-24)20-22-8-5-9-23-20/h5,8-9,18,28H,1-4,6-7,10-16H2/i3D2,4D2,10D2,11D2
Formel vægt 409.2929
Procent renhed >95%