Få mere at vide
6-hydroxy bromantan, TRC
Artikelnummer. 30008999
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30008999 25 mg -
30004410 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30008999 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH83001525MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1007310-57-7
Molekylær formel C16H20BrNO
Molekylvægt (g/mol) 322.24
Synonym Tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-[(4-bromophenyl)amino]-, 6-[(4-Bromophenyl)amino]tricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol, 6-Hydroxybromantan
SMIL OC1[C@@H]2C[C@@H]3C[C@H]1C[C@H](C2)C3Nc4ccc(Br)cc4
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy Bromantane
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H20BrNO/c17-13-1-3-14(4-2-13)18-15-9-5-11-7-10(15)8-12(6-9)16(11)19/h1-4,9-12,15-16,18-19H,5-8H2
Formel vægt 321.0728
Procent renhed >95%