Få mere at vide
6-Hydroxy Bexarotene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Bexarotene |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H28O3/c1-14-11-20-19(23(3,4)13-21(25)24(20,5)6)12-18(14)15(2)16-7-9-17(10-8-16)22(26)27/h7-12,21,25H,2,13H2,1,3-6H3,(H,26,27) |
| Formel vægt | 364.2038 |