Få mere at vide
6-Hydroxy Bentazon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy bentazone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3 |
| Formel vægt | 256.0518 |
| Procent renhed | >95% |