Få mere at vide
6-Hydroxy Bentazon-d7, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy Bentazon-d7 |
| CAS | 1330180-76-1 |
| Molekylær formel | C10H5D7N2O4S |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-3-(1-methylethyl-d7)-1H-2,1,3-benzothiadiazin-4(3H)-one 2,2-Dioxide, 6-Hydroxybentazone-d7 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12N2O4S/c1-6(2)12-10(14)8-5-7(13)3-4-9(8)11-17(12,15)16/h3-6,11,13H,1-2H3/i1D3,2D3,6D |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])(N1C(=O)c2cc(O)ccc2NS1(=O)=O)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-yl)-6-hydroxy-2,2-dioxo-1H-2λ^{6},1,3-benzothiadiazin-4-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 263.32 |
| Formel vægt | 263.0957 |