missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxy-7-methoxycoumarin, TRC

Artikelnummer. 30404283
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404283 25 mg
30392610 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404283 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH51734525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Isoscopoletin
CAS 776-86-3
Molekylær formel C10 H8 O4
Mængde 25 mg
Synonym 7-Methoxyesculetin, 6-Hydroxy-7-methoxycoumarin
InChI formel InChI=1S/C10H8O4/c1-13-9-5-8-6(4-7(9)11)2-3-10(12)14-8/h2-5,11H,1H3
SMIL COc1cc2OC(=O)C=Cc2cc1O
IUPAC navn 6-hydroxy-7-methoxy-chromen-2-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Formel vægt 192.0423
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.