missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
6-Hydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Dalbergin |
| CAS | 482-83-7 |
| Molekylær formel | C16 H12 O4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 6-Hydroxy-7-methoxy-4-phenylcoumarin |
| InChI formel | InChI=1S/C16H12O4/c1-19-15-9-14-12(7-13(15)17)11(8-16(18)20-14)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,17H,1H3 |
| SMIL | COc1cc2OC(=O)C=C(c3ccccc3)c2cc1O |
| IUPAC navn | 6-hydroxy-7-methoxy-4-phenyl-chromen-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 268.26 |
| Formel vægt | 268.0736 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?