Få mere at vide
6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone, Mikromol™
Artikelnummer. 17960716
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17960716 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17960716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3563.230025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone
CAS 179688-52-9
Analyt- eller komponentnavne 6-Hydroxy-7-methoxy-4(1H)-quinazolinone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H8 N2 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4(3H)-Quinazolinone, 6-hydroxy-7-methoxy-, 4(1H)-Quinazolinone, 6-hydroxy-7-methoxy- (9CI), 6-Hydroxy-7-methoxy-4(3H)-quinazolinone, 6-Hydroxy-7-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6-Hydroxy-7-methoxyquinazolin-4(3H)-one, 7-Methoxyquinazoline-4,6-diol
InChI formel InChI=1S/C9H8N2O3/c1-14-8-3-6-5(2-7(8)12)9(13)11-4-10-6/h2-4,12H,1H3,(H,10,11,13)
SMIL COc1cc2N=CNC(=O)c2cc1O
IUPAC navn 6-hydroxy-7-methoxy-3H-quinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 192.17
Mængde 25 mg
Formel vægt 192.0535 g/mol