Få mere at vide
6-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-androsta-1,4-diene-3,17-dione(Mixture of Diastereomers), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-6-(hydroxymethyl)-androsta-1,4-diene-3,17-dione(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 184972-11-0 |
| Molekylær formel | C20H26O4 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | FCE 27473 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26O4/c1-18-7-5-12(22)9-16(18)20(24,11-21)10-13-14-3-4-17(23)19(14,2)8-6-15(13)18/h5,7,9,13-15,21,24H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,18+,19-,20?/m0/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(O)(CO)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | (8R,9S,10R,13S,14S)-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-10,13-dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 330.42 |
| Formel vægt | 330.1831 |