Få mere at vide
6-Hydroxy-5-iodo-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid gamma-Lactone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-5-iodo-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylic Acid gamma-Lactone |
| CAS | 89678-08-0 |
| Molekylær formel | C7H7IO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Tetrahydro-6-iodo-3,5-methanofuro[3,2-b]furan-2(3H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7IO3/c8-4-3-1-2-5(10-3)6(4)11-7(2)9/h2-6H,1H2 |
| SMIL | IC1C2CC3C(O2)C1OC3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.03 |
| Formel vægt | 265.944 |