Få mere at vide
6-Hydroxy-4-methylcoumarin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11367176
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11367176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07192.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2373-31-1
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00016967
InChI nøgle IRUHWRSITUYICV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75409
IUPAC navn 6-hydroxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Mængde 25 g
Beilstein 144873
Synonym 6-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 6-hydroxy-4-methyl, 6-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 6-hydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy-4-methyl, chembl12626, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-4-methyl, acmc-1cuho, 4-methyl-6-hydroxycoumarin
Formel vægt 176.17
Procent renhed 99%