Få mere at vide
6-Hydroxy-4-methylcoumarin, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11347176
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11347176
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L07192.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2373-31-1
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD00016967
InChI nøgle IRUHWRSITUYICV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75409
IUPAC navn 6-hydroxy-4-methylchromen-2-one
SMIL CC1=CC(=O)OC2=C1C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
Smeltepunkt 246°C to 250°C
Mængde 1 g
Beilstein 144873
Synonym 6-hydroxy-4-methylcoumarin, 6-hydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, coumarin, 6-hydroxy-4-methyl, 6-hydroxy-4-methyl-2-benzopyrone, 6-hydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 6-hydroxy-4-methyl, chembl12626, 2h-1-benzopyran-2-one,6-hydroxy-4-methyl, acmc-1cuho, 4-methyl-6-hydroxycoumarin
Formel vægt 176.17
Procent renhed 99%
Korrektion af produktindhold
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis