Få mere at vide
6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10572042 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10572042 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10572042 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360860010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 28489-45-4
MDL nummer MFCD00092010
InChI nøgle AJDDHNXZBGZBJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-6-methyl-5-nitropyridine, 6-hydroxy-3-nitro-2-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-6-picoline, 6-hydroxy-2-methyl-3-nitropyridine, 6-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 2 1h-pyridinone, 6-methyl-5-nitro, 6-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 6-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, pubchem10387
PubChem CID 543053
IUPAC navn 6-methyl-5-nitro-1H-pyridin-2-one
SMIL CC1=C(C=CC(=O)N1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230°C to 232°C
Farve Brown
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C6H6N2O3
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 154
Formel vægt 154
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 6-Hydroxy-3-nitro-2-picoline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.