Få mere at vide
6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11393666
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393666 250 mg 250mg
11383666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393666 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14742.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 134822-76-7
Molekylær formel C10H8O3
Molekylvægt (g/mol) 176.171
MDL nummer MFCD01076587
InChI nøgle JSPGOHYLKVWWKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxychromene-3-carboxaldehyde, acmc-20alym, 6-hydroxy-2h-3-chromenecarbaldehyde, 6-hydroxy-2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 2h-1-benzopyran-3-carboxaldehyde, 6-hydroxy
PubChem CID 4770815
IUPAC navn 6-hydroxy-2H-chromene-3-carbaldehyde
SMIL C1C(=CC2=C(O1)C=CC(=C2)O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2H-chromene-3-carboxaldehyde
Smeltepunkt 164°C to 166°C
Mængde 250 mg
Beilstein 6646155
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 176.17
Procent renhed 97%