Artikelnummer. 10367321
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Mængde
Emballage
Pakningsstørrelse
10367321
25 g
Glasflaske
25g
10051841
5 g
Glass bottle
5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer.
10367321
Leverandør
Thermo Scientific Acros
Leverandørnr.
347650250
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
CAS: 16712-64-4 | C11 H8 O3 | 188.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kemiske identifikatorer
CAS
16712-64-4
Molekylær formel
C11 H8 O3
Molekylvægt (g/mol)
188.18
MDL nummer
MFCD00060070
InChI nøgle
KAUQJMHLAFIZDU-UHFFFAOYSA-N
Synonym
6-hydroxy-2-naphthoic acid, 2-naphthalenecarboxylic acid, 6-hydroxy, 6-hydroxy-2-naphthalenecarboxylic acid, 6-carboxy-2-naphthol, 2-hydroxynaphthalene-6-carboxylic acid, 6-hydroxy-beta-naphthoic acid, unii-72xa858i6p, 6-hydroxy-naphthalene-2-carboxylic acid, 2-naphthoic acid, 6-hydroxy, 2-hydroxy-6-naphthoic acid
PubChem CID
85557
IUPAC navn
6-hydroxynaphthalen-2-carboxylsyre
SMIL
C1=CC2=C(C=CC(=C2)O)C=C1C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
CAS min %
97.5
CAS Max %
100.0
Smeltepunkt
240°C to 250°C
Farve
Brun
Infrarødt spektrum
Authentic
Analyseprocentområde
98%
Emballage
Glasflaske
Lineær formel
HOC1 0 H6 COOH
Mængde
25 g
Formel vægt
188.18
Procent renhed
98%
Fysisk form
Pulver
Vis mere
Vis mindre
Produktidentifikator
6-Hydroxy-2-naphthoic acid
Signalord
Farekategori
Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
RUO– Kun brug til forskning
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores
Privatlivspolitik .
Ser du en mulighed for forbedring?