Få mere at vide
6-Hydroxy-2-naphthoic acid, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2-naphthoic acid |
| CAS | 16712-64-4 |
| Molekylær formel | C11H8O3 |
| MDL nummer | MFCD00060070 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | O=C(O)C1=CC=C2C=C(O)C=CC2=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.18 |
| Procent renhed | 98% |