missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30404106
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30404106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30404106 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9507355G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt
CAS 135-76-2
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H7 O4 S . Na
Mængde 5 g
Synonym 6-Hydroxy-2-naphthalenesulfonic Acid Sodium Salt (1:1), 2-Naphthalenesulfonic acid, 6-hydroxy-, monosodium salt (8CI,9CI), 2-Hydroxy-6-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-Naphthol-6-sodium sulfonate, 2-Naphthol-6-sulfonic acid sodium salt, 6-Sulfo-2-naphthol sodium salt, Schaeffer salt, Schaeffer's salt, Sodium 2-naphthol-6-sulfonate, Sodium 6-hydroxy-2-naphthalenesulfonate, Sodium β-naphthol-6-sulfonate
InChI formel InChI=1S/C10H8O4S.Na/c11-9-3-1-8-6-10(15(12,13)14)4-2-7(8)5-9;/h1-6,11H,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].Oc1ccc2cc(ccc2c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn sodium;6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
Molekylvægt (g/mol) 246.22
Formel vægt 245.9963
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.