Få mere at vide
6-Hydroxy-2-naphthaleneacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2-naphthaleneacetic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H10O3/c13-11-4-3-9-5-8(6-12(14)15)1-2-10(9)7-11/h1-5,7,13H,6H2,(H,14,15) |
| Formel vægt | 202.063 |