Få mere at vide
6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11412120
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412120 25 g 25g
11402120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11412120 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28708.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1979-98-2
Molekylær formel C5H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 158.18
MDL nummer MFCD00006087
InChI nøgle AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dihydroxy-2-methylthiopyrimidine, 2-methylthio pyrimidine-4,6-diol, s-methylthiobarbituric acid, 4,6-dihydroxy-2-methylmercaptopyrimidine, 2-methylthiopyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methythiopyrimidine, 2-methylsulfanyl pyrimidine-4,6-diol, 4,6-dihydroxy-2-methylthio pyrimidine, 2-methylthio-4,6-pyrimidinediol
PubChem CID 74795
IUPAC navn 4-hydroxy-2-methylsulfanyl-1H-pyrimidin-6-one
SMIL CSC1=NC(O)=CC(=O)N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2-methylthio-4(3H)-pyrimidinone
Smeltepunkt >300°C
Mængde 25 g
Formel vægt 158.18
Procent renhed 97%