Få mere at vide
6-Hydroxy-2-methylquinoline, 98%
Artikelnummer. 11493108
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11493108 1 g 1g
11403118 5 g 5g
11413118 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11493108 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18846.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 613-21-8 | C10H9NO | 159.188 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-21-8
Molekylær formel C10H9NO
Molekylvægt (g/mol) 159.188
MDL nummer MFCD00047600
InChI nøgle USSQQASIZNTRAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-hydroxy-2-methylquinoline, 6-hydroxyquinaldine, 2-methyl-6-quinolinol, 6-quinolinol, 2-methyl, 2-methyl-6-hydroxyquinoline, 2-methyl-quinolin-6-ol, acmc-1bit8, 2-methyl-6-quinolinol #, 6-hydroxy-2-methyl quionoline, 6-hydroxy-2-methylquinoline 1g
PubChem CID 594395
IUPAC navn 2-methylquinolin-6-ol
SMIL CC1=NC2=C(C=C1)C=C(C=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 6-Hydroxy-2-methylquinoline
Mængde 1 g
Formel vægt 159.19
Procent renhed 98%