Få mere at vide
6-Hydroxy-2-methoxy-7-deazapurine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2-methoxy-7-deazapurine |
| CAS | 90057-07-1 |
| Molekylær formel | C7 H7 N3 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3O2/c1-12-7-9-5-4(2-3-8-5)6(11)10-7/h2-3H,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMIL | COc1nc2nccc2c(O)[nH]1 |
| IUPAC navn | 2-methoxy-3H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.15 |
| Formel vægt | 165.0538 |