Få mere at vide
6-Hydroxy-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 6-Hydroxy-2-mercaptobenzimidazole |
| CAS | 92806-98-9 |
| Molekylær formel | C7 H6 N2 O S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-hydroxy-, 2-sulfanyl-1H-benzimidazol-5-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2OS/c10-4-1-2-5-6(3-4)9-7(11)8-5/h1-3,10H,(H2,8,9,11) |
| SMIL | Oc1ccc2[nH]c(S)nc2c1 |
| IUPAC navn | 2-sulfanyl-1H-benzimidazol-5-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.2 |
| Formel vægt | 166.0201 |