Få mere at vide
6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one (Semiphorone), Mikromol™
Artikelnummer. 17993346
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17993346 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17993346 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3842.010100
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one (Semiphorone)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Semiphorone
CAS 5857-71-6
Analyt- eller komponentnavne Semiphorone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H16 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 6-Hydroxy-2,6-dimethyl-2-hepten-4-one, 6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one, Semiphorone
InChI formel InChI=1S/C9H16O2/c1-7(2)5-8(10)6-9(3,4)11/h5,11H,6H2,1-4H3
SMIL CC(=CC(=O)CC(C)(C)O)C
IUPAC navn 6-hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one
Molekylvægt (g/mol) 156.22
Mængde 100 mg
Formel vægt 156.115 g/mol