Få mere at vide
6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one (Semiphorone), Mikromol™
Beskrivelse
6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one (Semiphorone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Semiphorone |
| CAS | 5857-71-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Semiphorone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H16 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 6-Hydroxy-2,6-dimethyl-2-hepten-4-one, 6-Hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one, Semiphorone |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16O2/c1-7(2)5-8(10)6-9(3,4)11/h5,11H,6H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(=CC(=O)CC(C)(C)O)C |
| IUPAC navn | 6-hydroxy-2,6-dimethylhept-2-en-4-one |
| Vis mere |